Key Documents
8.01021
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propene
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
3-Bromo-1-propene, Allyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-446-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
295 °C
Puissance
120 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
4.3-7.3 % (v/v)
Point d'ébullition
70-72 °C/1013 mbar
Pf
-119 °C
Température de transition
flash point -1 °C
Densité
1.428-1.432 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Clé InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Realizing Both Selective Adsorption and Efficient Regeneration by Adsorbents with Photo-Regulated Molecular Gates: This study employs 3-Bromo-1-propene in the synthesis of a molecular gate mechanism for adsorbents, contributing to selective adsorption and efficient regeneration (J Zhu et al.).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.428 - 1.432
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with Butylhydroxytoluene (BHT). At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup