Key Documents
8.00578
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonyme(s) :
Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH2C(CH3)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-204-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
370 °C
Puissance
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.6-8.7 % (v/v)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
161 °C/1013 hPa
Pf
15 °C
Température de transition
flash point 65 °C
Densité
1.015 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
Clé InChI
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methacrylicacid (MAA) is a liquid carboxylic acid that is colorless, viscous, and solublein most organic solvents. It is generated on a large scale in industrialapplications as a precursor to its esters, particularly methyl methacrylate(MMA).
Application
Methacrylic acid is used in the graft copolymerization with jute fiber.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.015
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Photoinduced graft- copolymer synthesis and characterization of methacrylic acid onto natural biodegradable lignocellulose fiber
Ferdous K
Biomacromolecules, 5(3), 1078-1088 (2004)