Key Documents
8.00510
Sigma-Aldrich
Palmitoyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Palmitoyl chloride, Hexadecanoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-996-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
199 °C/27 hPa
Pf
12 °C
Température de transition
flash point 182 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
Clé InChI
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2