Key Documents
8.00380
Sigma-Aldrich
Acide maléique
for synthesis
Synonyme(s) :
Acide cis-butanedioïque, Acide toxylique
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.07
Numéro Beilstein :
605762
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-742-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
130-135 °C (lit.)
Solubilité
478.8 g/L
Densité
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
750‑800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Application
  • Food industry metabolomics: Maleic acid is identified as a key metabolite in the profiling of jelly fungi, aiding in the determination of biomarkers for different flesh colors, which is vital for quality assessment in the food industry (Ye et al., 2024).
  • Chromatography device innovation: Maleic acid contributes to the design and characterization of an electrochemically-modulated membrane chromatography device, enhancing the precision and functionality of separation technologies in analytical chemistry (Röcker et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2