Key Documents
8.00259
Sigma-Aldrich
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Allyl glycidyl ether, Glycidyl allyl ether, 1-(Allyloxy)-2,3-epoxypropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
203-442-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
264 °C
Puissance
922 mg/kg LD50, oral (Rat)
2550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
154 °C/1013 hPa
Pf
-100 °C
Température de transition
flash point 45 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
Clé InChI
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.969
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup