Key Documents
8.00251
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
201-070-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0025 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
294 °C/1013 hPa
Pf
-55 °C
Température de transition
flash point 150 °C
Solubilité
65 g/L
Densité
1.135 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 - 1.141
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155 °C - closed cup