Key Documents
613424
Millipore
Assortiment de tocophérol
The Tocopherol Set is a convenient four-vial pack containing ~50 mg each of all-rac-α, all-rac-β, RRR-γ, and RRR-δ-tocopherols.
Synonyme(s) :
Vitamin E Tocopherol Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (for each component, HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Contient un flacon de 50 mg chacun de tout-rac-α-tocophérol, tout-rac-β-tocophérol, RRR-γ-tocophérol et RRR-δ-tocophérol.
Un conditionnement pratique en quatre flacons d′environ 50 mg chacun de tout-rac-α, tout-rac-β, RRR-γ et RRR-δ-tocophérols pour utilisation comme étalon de référence pour le dosage quantitatif et la détermination qualitative des tocophérols dans les échantillons biologiques. Le terme vitamine E inclut plusieurs tocophérols (tout-rac-α-, tout-rac-β-, RRR-γ-, RRR-δ-tocophérols) et tocotriénols qui ont été isolés de sources naturelles. Parmi ces composés, l′α-tocophérol présente l′activité biologique la plus élevée. La plupart des études portant sur les sujets humains mesurent les concentrations en tout-rac-α-tocophérol dans le plasma ou le sérum pour évaluer le statut de la vitamine E. L′activité biologique de la vitamine E a généralement été associée à ses propriétés antioxydantes bien définies, en particulier contre la peroxydation des lipides dans les membranes biologiques. Les effets antioxydants de la vitamine E ont commencé à être mieux connus et les chercheurs ont montré qu′elle semble avoir plusieurs propriétés antitumorales et cardioprotectrices, notamment en bloquant l′oxydation des lipoprotéines de basse densité, en inhibant l′agrégation et l′adhérence des plaquettes, en empêchant la prolifération des cellules du muscle lisse et en préservant la dilatation coronaire normale. Plus récemment, l′observation que le tout-rac-αtocophérol avait une fonction importante dans la signalisation des cellules du muscle lisse a soulevé l′intérêt sur le rôle de la vitamine E en dehors de ses fonctions antioxydantes. Le RRR-γ-tocophérol est capable de se comporter comme un nucléophile qui piège les agents mutagènes électrophiles dans les compartiments lipophiles.
Application
  • Morphological, Anatomical, and Phytochemical Studies of Carlina acaulis L. Cypsela.: This study includes tocopherol as part of the phytochemical analysis, enhancing understanding of its roles in plant defense and its potential extraction for pharmaceutical use (Strzemski et al., 2020).
Conditionnement
Produit conditionné sous gaz inerte
Avertissement
Toxicité : manipulation standard (A)
Reconstitution
Remarque : la plupart des flacons contiennent 50 mg de tocophérol à ± 10 %, mais certains contiennent une quantité plus élevée. Si cette substance est prévue pour servir d′étalon quantitatif, il est recommandé de le peser à l′aide d′une balance analytique avant l′emploi. Si de petites quantités de tocophérol sont utilisées à un moment donné, le contenu du flacon doit être prélevé lentement à l′aide d′une seringue Hamilton et un gaz inerte injecté avant de resceller le flacon. Si le contenu intégral du flacon est utilisé en une fois, suivre la procédure suivante pour déterminer la quantité exacte de matière dans chaque flacon :
1. Mesurer le poids du flacon avec le tocophérol.
2. Utiliser un solvant organique (comme l′éthanol) pour préparer une solution du contenu entier du flacon.
3. Sécher le flacon et enregistrer le poids du flacon sec. **Remarque : le solvant doit être complètement évaporé de l′échantillon avant utilisation.**
4. Calculer la masse de tocophérol initialement présente dans la solution d′origine sur la base des informations suivantes :
tout-rac-α-tocophérol, C₂₉H₅₀O₂, PM 430,7
tout-rac-β-tocophérol, C₂₈H₄₈O₂, PM 416,7
RRR-γ-tocophérol, C₂₈H₄₈O₂, PM 416,7
RRR-δ-tocophérol, C₂₇H₄₆O₂, PM 402,7
Autres remarques
Brigelius-Flohe, R., et al. 1999. FASEB J.13, 1145.
Emmert, D.H., et al. 1999. Arch. Fam. Med.8, 537.
Theriault, A., et al. 1999. Clin. Biochem.32, 309.
Stone, W.L., et al. 1997. J. Natl. Cancer Inst.89, 1006.
van Poppel, G., et al. 1997. Cancer Lett.114, 195.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1