Key Documents
5.89592
Sigma-Aldrich
m-Xylene
Synonyme(s) :
m-Xylene, 1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro Beilstein :
605441
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
982 °F
Limite d'explosivité
7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
138-139 °C (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Application
m-Xylene may be used in the synthesis of 2,4-dimethylbenzophenone via Friedel–Craft acylation with benzoyl chloride over iron-modified tungstophosphoric acid supported on titania.citation It may also undergo chloromethylation in the presence of organic acids under organic-aqueous biphasic conditions to form a mixture of chloromethyl-2,4-dimethylbenzene and 1,3-bis(chloromethyl)-4,6-dimethylbenzene.
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup