Key Documents
5.89577
Sigma-Aldrich
Heptane
greener alternative
99%, anhydrous
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Numéro Beilstein :
1730763
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
greener alternative product
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C