Key Documents
528180
Sigma-Aldrich
Plasminogen, Glu-Type, Human Plasma
Synonyme(s) :
Glu-type plasminogen, Plasminogen
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Activité étrangère
Plasmin, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Native Glu-type plasminogen from human plasma. Plasminogen is a single chain glycoprotein found in normal plasma at ~12 mg per deciliter, and is the inactive precursor of the serine protease plasmin.
Native Glu-type plasminogen from human plasma. Plasminogen is a single chain glycoprotein zymogen, which is synthesized in the liver and circulates in plasma at a concentration of approximately 2.4 µM. The plasminogen molecule contains 790 amino acids, 24 disulfide bridges, no free sulfhydryls, and 5 regions of internal sequence homology, known as kringles, between Lys77 and Arg560. These kringle regions are homologous to the kringle domains in t-PA, u-PA, and prothrombin. Native Glu-plasminogen is readily converted to Lys77-plasminogen by plasmin hydrolysis of the Lys76-Lys77 peptide bond. The plasminogen is converted to plasmin by cleavage at Arg540-Val561 by urokinase, streptokinase, or tissue plasminogen activator.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Forme physique
In 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Single band by SDS-PAGE
Autres remarques
Collen, D. 1986. In Blood Coagulation (Zwaal, R.E.A., and Hemker, H.C. eds.) Elsevier, N.Y. p. 243.
Barlow, G.H., et al. 1984. Biochemistry23, 2384.
Wohl, R.C., et al. 1982. Thromb. Res.27, 523.
Castellino, F.J., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 365.
Robbins, K.C. 1976. Methods Enzymol.45, 257.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable