521234
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V
The PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V, also referenced under CAS 347155-76-4, controls the biological activity of PDGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V, N-(4-((6,7-Dimethoxy-4-quinoyl)oxy)phenyl)-Nʹ-(2-methylbenzoyl)thiourea, Ki11502
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PDGFR
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Nishioka, C., et al. 2008. Blood111, 5086.
Furuta, T., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 2186.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable