5.05875
(+)-Bicuculline
Synonyme(s) :
(+)-Bicuculline, GABA A Receptor Antagonist, Bicuculline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
740 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Clé InChI
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Description générale
Avertissement
Autres remarques
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Minocha, A., and Galligan, J.J. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 187.
Robert K.A., et al. 1993. Cardiovasc. Pharmacol.21, 156.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable