5.04820
Cinnabarinic acid
Synonyme(s) :
Cinnabarinic acid, 2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red
Solubilité
DMSO: 25 mM
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Clé InChI
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
mGlu₄ receptors
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Volpi, C., et al. 2012. Neuropharmacol.63, 501.
Hiramatsu, R., et al. 2008. J. Cell Biochem.103, 42.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable