487655
p-Nitrophenyl Phosphate, DiTris Salt
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl Phosphate, DiTris Salt, pNPP, 2Tris
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.05% Free-p-Nitrophenol
Couleur
off-white to pale yellow
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable