475913
Mycophenolic Acid
An immunosuppressive agent that inhibits de novo purine nucleotide synthesis via inhibition of inosine monophosphate dehydrogenase and prevents the formation of XMP and GMP.
Synonyme(s) :
Mycophenolic Acid, 6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid, MPA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
Clé InChI
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Inosine monophosphate dehydrogenase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Senda, M., et al. 1995. Transplantation60, 1143.
Warner-Bartnicki, A.L., et al. 1993. Exp. Cell Res.204, 241.
Falkner, F.G., and Moss, B. 1988. J. Virol.62, 1849.
Cohen, M.B., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 8713.
Mulligan, R.C., and Berg, P. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 2072.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Immune system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable