Key Documents
474502
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilité
methanol: soluble
water: soluble
Fluorescence
λex 360 nm
λem 440 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
Clé InChI
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
Description générale
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm).
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Unstable in aqueous solutions. Reconstitute just prior to use.
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Autres remarques
Chen, K.S., et al. 1994. Electrophoresis 15, 662.
Leaback, D.H., and Walker, P.G. 1961. Biochem. J.78, 151.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable