4330
L-Leucine
≥98.5% (by Assay)
Synonyme(s) :
L-Leucine, Leu
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Leucine, An essential branched chain amino acid.
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (by Assay)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1