Key Documents
3570
Millipore
Glycine
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Numéro Beilstein :
635782
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.54
Pureté
>99% (by assay)
Niveau de qualité
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤100 CFU/g Total microorganism
≤6.0 EU/g Endotoxin
Couleur
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 250 mg/mL
Traces de cations
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A non-essential, optically inactive, non-chiral amino acid. It is the smallest of the 20 natural amino acids. Acts as an inhibitory neurotransmitter, particularly in brain stem and medulla. Shown to block NMDA-stimulated dopamine release in fetal mesencephalic cell cultures. Also reported to increase NMDA-receptor mediated synaptic potential in cortical neurons.
A nonpolar, uncharged amino acid.
Actions biochimiques/physiologiques
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Shapiro, S. 1997. Neurosurgery 40, 168.
Mount, H., et al. 1991. Mol. Pharmacol.39, 205.
Thompson, A.M., et al. 1989. Nature338, 422.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3