Key Documents
346764-M
Millipore
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
Synonyme(s) :
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12NaO9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (enzymatic)
Niveau de qualité
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
Description générale
A glycolytic intermediate that also acts as a competitive and reversible inhibitor of hexokinase. Useful in creating an ATP-regenerating system. Causes the release of mitochondrially bound hexokinase in muscle.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 6 weeks at -20°C.
Autres remarques
Montero-Lomeli, M., and de Meis, L. 1992. J. Biol. Chem.267, 1829.
Rose, I.A., and Warms, J.V. 1967. J. Biol. Chem.242, 1635.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1