344096
Fluvastatin, Sodium Salt
InSolution, ≥98% inhibitor of HMG-CoA reductase
Synonyme(s) :
InSolution Fluvastatin, Sodium Salt, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-(3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl)-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, sodium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
Clé InChI
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable