Key Documents
239763-M
Sigma-Aldrich
Cycloheximide
Cycloheximide, CAS 66-81-9, is an antifungal antibiotic that inhibits protein synthesis in eukaryotes but not prokaryotes.
Synonyme(s) :
Cycloheximide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (by assay)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to brown
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Clé InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Description générale
Antibiotique antifongique inhibant la synthèse des protéines dans les cellules eucaryotes, mais pas dans les cellules procaryotes. Inhibiteur compétitif de FKBP12h (Ki = 3,4 µM). Déclenche l′apoptose dans les cellules HL-60, les hybridomes T, les cellules de lymphome de Burkitt et d′autres types de cellules. Également disponible sous forme de solution de cycloheximide à 100 mg/ml (réf. 239765) dans du DMSO.
Antibiotique antifongique inhibant la synthèse des protéines dans les cellules eucaryotes, mais pas dans les cellules procaryotes. Interagit directement avec l′enzyme translocase, interférant ainsi avec l′étape de translocation. Inhibe la synthèse acellulaire des protéines dans les cellules eucaryotes. Inhibiteur compétitif de FKBP12h (Ki = 3,4 µM). Déclenche l′apoptose dans les cellules HL-60, les hybridomes T, les cellules de lymphome de Burkitt et divers autres types de cellules, y compris les macrophages de rongeurs. Induit la fragmentation de l′ADN dans les macrophages, mais inhibe le clivage de l′ADN dans les thymocytes de rat traités à la thapsigargine, la méthylprednisolone et l′ionomycine. Rapidement détruit dans les solutions alcalines.
Avertissement
Toxicité : Fortement toxique et cancérigène/tératogène (I)
Autres remarques
Christner, C., et coll. 1999. J. Med. Chem.42, 3615.
Lu, Q. and Mellgreen,R.L. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Obrig, T.G., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 174.
Pestka, S. 1971. Annu. Rev. Microbiol.25, 487.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Wenxin Zhang et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 13(6), 2585-2600 (2023-07-10)
Mevalonate metabolism plays an important role in regulating tumor growth and progression; however, its role in immune evasion and immune checkpoint modulation remains unclear. Here, we found that non-small cell lung cancer (NSCLC) patients with higher plasma mevalonate response better
Ling Ding et al.
The Journal of clinical investigation, 133(1) (2023-01-04)
Understanding the regulatory mechanisms of PD-L1 expression in tumors provides key clues for improving immune checkpoint blockade efficacy or developing novel oncoimmunotherapy. Here, we showed that the FDA-approved sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitor canagliflozin dramatically suppressed PD-L1 expression and enhanced T
Zhan Liu et al.
Cell death discovery, 10(1), 298-298 (2024-06-23)
LIMA1 is a LIM domain and Actin binding 1 protein that acts as a skeleton protein to promote cholesterol absorption, which makes it an ideal target for interfering with lipid metabolism. However, the detailed regulation of LIMA1 remains unclear. Here
Yujie Zhao et al.
Cancers, 13(14) (2021-07-25)
Whilst researches elucidating a diversity of intracellular mechanisms, platinum-resistant epithelial ovarian cancer (EOC) remains a major challenge in the treatment of ovarian cancer. Here we report that Exo70, a key subunit of the exocyst complex, contributes to both innate and
Shifeng Li et al.
Theranostics, 10(4), 1719-1732 (2020-02-12)
The purpose of this study was to determine the effects of Kinesin family member 3A (KIF3A) on primary cilia and myofibroblast differentiation during silicosis by regulating Sonic hedgehog (SHH) signalling. Methods: Changes in primary cilia during silicosis and myofibroblast differentiation