217660
Anti-CD18 Mouse mAb (IB4)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone IB4
Synonyme(s) :
Anti-β2 Integrin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IB4, monoclonal
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Contient
0.5 mg/mL gentamicin sulfate as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Cell Inhibition Assays (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Nalm-6 cells
HPB-MLT cells
Autres remarques
Kaneko, M., et al. 1995. J. Immunol. 155, 2631.
Mazzone, A., and Ricevuti, G. 1995. Haematologica80, 161.
Kaneko, M., et al. 1995. J. Immunol.155, 2631.
Landis, R.C., et al. 1994. J. Cell Biol.126, 529.
Wright, S.D., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 5699.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable