Key Documents
21545
Millipore
Tampon citrate Select pour l′IHC, pH 6,0 (10X)
Synonyme(s) :
Antigen/ Epitope Retrieval Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
IHC Select
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
À utiliser comme réactif de pré-traitement dans les procédures de coloration immunohistochimique après dilution. Utiliser le tampon citrate 1X préparé pour récupérer les épitopes sur des coupes de tissus fixés à la formaline et inclus en paraffine, montées sur des lames de microscope en verre. Cette procédure est effectuée après la déparaffinisation et avant l′IHC [1,2].
Application
Domaine de recherche
Tous
Pré-dilué pour une utilisation dans des protocoles de colorations immunohistochimiques. Par exemple :
Réactif de blocage
Anticorps primaire ou réactif de contrôle négatif
Anticorps secondaire biotinylé
Enzyme conjuguée à la streptavidine
Chromogène
Contre-coloration
Pour de meilleurs résultats, utilisez ce réactif en association avec d'autres réactifs de détection Select pour l'IHC. Une liste complète des réactifs est disponible à l'adresse www.chemicon.com.
Forme physique
Tampon citrate liquide contenant 0,1 % de ProClin 300 comme conservateur.
Stockage et stabilité
Conservé entre 2 et 8 °C, ce réactif est stable jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'étiquette. Ne pas congeler ni exposer à des températures élevées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable