Key Documents
203782
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, X-Gal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15BrClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 2% (20mg/mL)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H29N5O.2C2H6O2.2Cu/c1-21-3-7-23(8-4-21)14-17-11-16(13-20)12-18(19(17)25)15-24-9-5-22(2)6-10-24;2*1-2(3)4;;/h11-12,25H,3-10,14-15H2,1-2H3;2*2-4H,1H3;;/q;;;+1;+2
Clé InChI
GGILAJWFDJWIQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Engler, K.H., et al. 1999. J. Microbiol. Methods35, 207.
Arakawa, H., et al. 1991. Anal. Biochem.199, 238.
Horwitz, J., et al. 1964. J. Med. Chem.7, 574.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable