Key Documents
203780
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside, α-X-Gal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15BrClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.41
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
2% DMF: soluble, clear
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Clé InChI
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
Description générale
A chromogenic substrate for α-galactosidase. Useful for histochemical studies.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Gossrau, R. 1990. Folia Histochem. Cytobiol. 28, 129.
Gossrau, R., and Lojda, Z. 1989. Acta Histochem. 85, 213.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable