Key Documents
178461
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein C-III, Human Plasma, Very Low-Density Lipoprotein
Native Apolipoprotein C-III from human plasma found in VLDL and chylomicrons. Involved in triglyceride uptake by cells. Inhibits lipoprotein lipase and uptake of lipoprotein remnants by the liver.
Synonyme(s) :
Apo C-III
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native apolipoprotein C-III from human plasma. Major protein of VLDL and chylomicrons. Involved in the uptake of triglycerides by cells. May inhibit the activation of lipoprotein lipase by Apo C-II. Present in normal plasma at 80-150 µg/ml.
Native apolipoprotein C-III from human plasma. Present in normal plasma at 80-150 µg/ml. Major protein of VLDL and chylomicrons. Involved in the uptake of triglycerides by cells. May inhibit the activation of lipoprotein lipase by Apo C-II.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 10 mM NH₄HCO₃, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Bonnet, E., et al. 2001. J. Clin. Endocrinol. Metab.86, 296.
Hasse, R., et al. 1998. Electrophoresis 9, 569.
Catapano, A.L., et al. 1978. J. Lipid Res. 19, 1047.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable