16-455
Anti-Phosphoserine Antibody, clone 4A4, HRP Conjugate
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
4A4, anti-phosphoserine, phosphoserine antibody, pan-phosphoserine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
NOTE: DO NOT FREEZE. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.