16-219
Anti-Myc Tag Antibody, clone 4A6, agarose conjugate
clone 4A6, Upstate®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A previous lot was used to purify Myc-tagged proteins. Elute with 100 mM tetraethyl ammonium (TEA), pH 11.5.
Caractéristiques et avantages
Qualité
Immunoprecipitation Analysis:
4 μg of anti-Myc Tag, clone 4A6, agarose conjugate immunoprecipitated Myc-tagged Akt/PKB from 250 μg of a COS transfected cell lysate, which was then detected by immunoblot analysis, using 0.5 μg/mL of anti-Myc Tag, clone 4A6 (Catalog # 05-724).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cells transfected with Myc-tagged fusion vector.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2