Key Documents
16-193
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-histone H2A.X (Ser139), clone JBW301, conjugué à la biotine
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JBW301, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Informations sur le gène
human ... H2AX(3014)
Description générale
Les histones sont des protéines nucléaires basiques qui sont responsables de la structure de nucléosomes de la fibre chromosomique chez les eucaryotes. Les nucléosomes sont constitués d'environ 146 paires de bases d'ADN enroulées autour d'un octamère d'histones composé d'une paire de chacune des quatre histones centrales (H2A, H2B, H3 et H4). La fibre de chromatine est ensuite compactée par l'interaction d'une histone de liaison, H1, avec l'ADN entre les nucléosomes pour former des structures chromatiniennes d'ordre supérieur.
Spécificité
Reconnaît l'histone H2A.X phosphorylée au niveau du résidu Ser139 (poids moléculaire : 15 kDa).
Une réactivité croisée est à prévoir avec un large spectre d'espèces en raison de la conservation de l'homologie de séquence.
Immunogène
Peptide de synthèse (CKATQA[pS]QEY) conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant aux acides aminés 134 à 142 de l'histone H2A.X humaine. La séquence d'immunisation présente 8 acides aminés identiques chez la levure et chez la souris.
Épitope : Ser139
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-phospho-histone H2A.X (Ser139), clone JBW301, conjugué à la biotine, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter la phospho-histone H2A.X (Ser139), également appelée H2AXS139P ou histone H2AX. Il est validé pour une utilisation en immunocytochimie et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué en routine sur de l'histone extraite en milieu acide de lysats de cellules Jurkat traités à la staurosporine 0,5 mM (réf. 19-123).
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5 à 1 μg/ml de ce lot a permis de détecter l'histone H2A.X (Ser139) phosphorylée dans de l'histone extraite en milieu acide de lysats de cellules Jurkat traités à la staurosporine 0,5 μM (réf. 19-123).
Description de la cible
15 kDa
Forme physique
IgG1 monoclonale conjuguée à la biotine purifiée, dans un tampon contenant 70 % de tampon de conservation [tampon phosphate 0,02 M (pH 7,6), NaCl 0,25 M, 0,1 % d'azoture de sodium] et 30 % de glycérol
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après réception, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit. Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions glycérolées risquent de congeler pendant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysats de cellules Jurkat traités à la staurosporine.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sascha Schäuble et al.
PloS one, 7(8), e42150-e42150 (2012-08-11)
Primary human fibroblasts in tissue culture undergo a limited number of cell divisions before entering a non-replicative "senescent" state. At early population doublings (PD), fibroblasts are proliferation-competent displaying exponential growth. During further cell passaging, an increasing number of cells become
Jeffrey M Cloutier et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005462-e1005462 (2015-10-29)
Chromosome abnormalities are common in the human population, causing germ cell loss at meiotic prophase I and infertility. The mechanisms driving this loss are unknown, but persistent meiotic DNA damage and asynapsis may be triggers. Here we investigate the contribution
Tristan Winters et al.
The EMBO journal, 33(11), 1256-1270 (2014-05-07)
The cohesin complex is essential for mitosis and meiosis. The specific meiotic roles of individual cohesin proteins are incompletely understood. We report in vivo functions of the only meiosis-specific STAG component of cohesin, STAG3. Newly generated STAG3-deficient mice of both
Jinting Yan et al.
Journal of cell science, 129(3), 492-501 (2015-12-15)
Human Huntingtin (HTT), a Huntington's disease gene, is highly expressed in the mammalian brain and testis. Simultaneous knockout of mouse Huntingtin (Htt) in brain and testis impairs male fertility, providing evidence for a link between Htt and spermatogenesis; however, the
Maria Delgado-Esteban et al.
Nature communications, 4, 2879-2879 (2013-12-05)
The morphology of the adult brain is the result of a delicate balance between neural progenitor proliferation and the initiation of neurogenesis in the embryonic period. Here we assessed whether the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C) cofactor, Cdh1--which regulates mitosis exit and