1.24839
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride)
(AEBSF) for biochemistry
Synonyme(s) :
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Pf
175-177 °C
Solubilité
10 g/L
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Clé InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable