12-342
Rabbit Anti-Sheep IgG Antibody, HRP conjugate
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
sheep
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3