Key Documents
119123
Millipore
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Synonyme(s) :
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt, ATP-γ-S, 4Li
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12N5O12P3S · 4Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352208
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Pureté
>90% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<10% ADP (HPLC)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
Description générale
A phosphatase-resistant ATP analog that is reported to rearrange F-actins into membrane ruffles.
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Supplied as a 100 mM aqueous solution in water, pH 7.0.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Ludowyke, R.I., et al. 1994. Eur. J. Cell Biol.64, 357.
Shimizu, T., et al. 1989. Biochemistry28, 7022.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable