Key Documents
1.16885
Millipore
Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
Synonyme(s) :
Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M), Biochromatographie, résines échangeuses d'ions Fractogel®, résine échangeuse d'ions pour la LC (Fractogel® TSK/EMD)
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Niveau de qualité
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Description
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
resin
Paramètres
180 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Densité
1.430 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Application(s)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
anion exchange
strong anion exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Résine Fractogel® échangeuse d'anions puissante, dotée de la technologie des tentacules et d'un groupe fonctionnel triméthylammoniuméthyle, utilisée pour la purification de protéines et de peptides acides et neutres provenant de diverses sources, l'élimination de l'ADN et des virus, l'isolement des plasmides, la purification des vaccins, et bien plus encore
Caractéristiques et avantages
La résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) permet :
  • une excellente liaison à des débits élevés
  • un excellent comportement pression-débit
  • une compatibilité avec l'alcool benzylique aqueux à 2,5 % (v/v) contenant une solution de stockage de NaCl 150 mM
Conditionnement
  • 1.16885.0100 : Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M), 100 ml
  • 1.16885.0010 : Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M), 10 ml
  • 1.16885.0500 : Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M), 500 ml
  • 1.16885.5000 : Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M), 5 l
Flacon en plastique
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C