Key Documents
1.15534
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyme(s) :
High-performance thin-layer chromatography plates, Silica gel 60 F₂₅₄
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 Glass plates 20 x 20 cm