114825-M
Adapalene
A cell-permeable naphthoic acid compound that exhibits selective affinity and agonistic potency toward RARβ and RARγ over RARα.
Synonyme(s) :
Adapalene, CD271, RAR Agonist V, ADA, Differin, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, CD 271, Differin, 6-(3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, CD 271, CD271, RAR Agonist V, ADA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 12 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
Clé InChI
LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ocker, M., et al. 2003. Int. J. Cancer107, 453.
Kim, M.J., et al. 2000. J. Invest. Dermatol.114, 349.
Shroot, B., et al. 1997. J. Am. Acad. Dermatol.36, S96.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable