Key Documents
1.14543
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test photométrique en tube, photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Plage de mesure
0.05-5.00 mg/L (PO4-P)
0.11-11.46 mg/L (P2O5)
0.2-15.3 mg/L (PO43-)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Phosphomolybdenum blue)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
(o-phosphate et phosphore total) Méthode : photométrie, PMB 0,05 à 5,00 mg/l (PO4-P), 0,2 à 15,3 mg/l (PO43-), 0,11 à 11,46 mg/l (P2O5), Spectroquant®
Cette méthode est analogue aux méthodes EPA 365.2+3, APHA 4500-P E et DIN EN ISO 6878.
Le test des phosphates en tube Spectroquant® permet de quantifier précisément la teneur en phosphates. Une haute teneur en phosphates peut entraîner une eutrophisation des nappes d'eau, ce qui constitue un risque pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle la teneur en phosphates de l'eau potable et des eaux usées est règlementée dans de nombreux pays.
Ce test peut également servir à doser les phosphates dans les aliments et les boissons (par exemple, la bière) ou dans les échantillons environnementaux et agricoles (par exemple, les échantillons de sol).
Les tests en tube Spectroquant® sont fournis avec des tubes de section circulaire préremplis de 16 mm ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément à la notice d'utilisation.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Afficher tout