Key Documents
1.13861
Sigma-Aldrich
Dihexyl sodium sulfosuccinate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dihexyl sodium sulfosuccinate, 2-Sulfosuccinic acid di-N-hexyl ester sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H29NaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
221-109-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
230 °C (decomposes)
Solubilité
364 g/L
Masse volumique apparente
180 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O=S(C(C(OCCCCCC)=O)CC(OCCCCCC)=O)(O[Na])=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clé InChI
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (two-phase titration, cal. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 5 - 7
Water (according to Karl Fischer): 4 - 5
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3