1.12576
Chemizorb® Hg
reagents and accessories for absorption of mercury
Synonyme(s) :
Mercury Absorbent
Forme
powder
Technique(s)
AAS: suitable
Taille des particules
<63 μm
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Reagents and accessories for absorption of mercury
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Citric acid solution: about 20 %
Citric acid solution: about 20 %
Informations légales
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2