Key Documents
1.12416
Sigma-Aldrich
Tin(II) sulfate
LAB
Synonyme(s) :
Tin(II) sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O4SSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-302-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
2207 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/H2O4S.Sn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 92.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable