Key Documents
1.12067
Sigma-Aldrich
Lead
fine powder 99+
Synonyme(s) :
Lead
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141723
Numéro de classement CE :
231-100-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
1740 °C/1013 hPa
Pf
327 °C
Densité
11.3 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 99 %
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable