1.11931
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, suitable for biotechnology and microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from casein (Tryptone), Fermtech base materials for biotechnology, Peptone from casein. Tryptone
About This Item
Produits recommandés
product name
Peptone from casein (Tryptone), for biotechnology Fermtech®
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Pureté
12-14% amino-nitrogen basis (purity)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Fermtech®
pH
6.7-7.7
Solubilité
800 g/L
Masse volumique apparente
490 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 12.0 - 14.0 %
Amino nitrogen (as N): 3.0 - 5.0 %
pH-value (5 %; water): 6.7 - 7.7
Sulfated ash (800 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6 %
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable