1.11169
Nitrate Test Kit, colorimetric
10-150 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
Synonyme(s) :
Nitrate Visual Test Kit
About This Item
Produits recommandés
product name
Nitrate Test in freshwater, colorimetric, 10-150 mg/L (NO3-), for use with MCOLORTEST®
Analyte(s) spécifique(s)
nitrate
Niveau de qualité
Plage de mesure
10-150 mg/L (NO3-)
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3