Key Documents
1.09926
Supelco
Molybdenum standard
1000 mg Mo, [(NH₄)₆Mo₇O₂₄ 4H₂O in 0.7% NH₄OH] Titrisol®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Concentration
1000 mg Mo
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (Mo): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with lead(II)nitrate solution .
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable