Key Documents
1.09637
Supelco
Methyl decanoate
reference substance for gas chromatography
Synonyme(s) :
Methyl decanoate, Methyl caprate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-766-6
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.7 % (v/v)
Point d'ébullition
>176.7 °C/1013 hPa
Pf
-18--10 °C
Température de transition
flash point 90 °C
Solubilité
0.0038 g/L
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup