Key Documents
1.09286
Supelco
Sulfuric acid
40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Synonyme(s) :
Sulfuric acid solution
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide sulfurique solution, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
39.5-40.5% (H2SO4)
Impuretés
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
Point d'ébullition
119 °C/1013 hPa
Pf
-68 °C
Densité
1.30 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): 39.5 - 40.5 %
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 10 ppm
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1