Key Documents
1.08802
Supelco
Zinc acetate dihydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.48 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
209-170-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.5-101.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
794 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
6-7 (5% in water)
Pf
237 °C
Solubilité
430 g/L
Densité
1.74 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Zinc acetate dihydrate ((CH3COO)2Zn · 2H2O) is hydrated form of zinc acetate. It is bidentate and has covalent character. It is commonly used as a zinc precursor in preparation of zinc oxide nanopowder.
Application
Zinc acetate dihydrate can be used:
  • As a zinc precursor in the synthesis of ZnO nanowires by thermal decomposition method without any catalyst.
  • As a zinc source in the synthesis of ZnO nanoparticles (zinc oxide nanoparticles) with sodium hydroxide by hydrothermal growth method.
Liaison
Replaces: ZX0050-2; ZX0050
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 6.0 - 7.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable