Key Documents
1.07913
Supelco
Boiling chips granules
size 2-8 mm
Synonyme(s) :
Boiling stones
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.21
Taille
2-8 mm
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Description générale
~ 2-8 mm
Remarque sur l'analyse
Substances soluble in water: ≤ 1