Key Documents
1.07553
Supelco
Extran® MA 02
greener alternative
liquid, neutral, concentrate
Synonyme(s) :
TM=["EXTRAN"] MA 02 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] MA 02 detergent
About This Item
Code UNSPSC :
41103206
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
100 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
no temp limit
Description générale
EXTRAN® MA 02 est un agent nettoyant fiable de composition constante. C'est un produit alternatif plus écologique qui est utilisé pour nettoyer les appareils fabriqués à partir de métaux sensibles aux alcalins tels que l'aluminium, le zinc et les alliages ayant un comportement similaire. Il convient également aux appareils métalliques et aux dispositifs de mesure de précision en verre et en quartz tels que les burettes, les pipettes, les cuvettes, les analyseurs de gaz du sang et autres équipements médicaux sensibles aux détergents agressifs et présentant rarement des problèmes de contamination.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l'un des douze principes de la chimie verte. Ce produit est respectueux de l'environnement grâce à ses substances actives biodégradables. Cliquez ici pour de plus amples informations.
Application
EXTRAN® MA 02 peut être utilisé comme détergent pour nettoyer le substrat de polyester dans un bain à ultrasons.
Caractéristiques et avantages
  • Résultats fiables
  • Respectueux de l'environnement grâce à des substances actives biodégradables
  • Nettoyage fiable sans résidus avec aide à la validation
  • Non toxique
  • Très polyvalent et très sûr
Liaison
Remplace : EX0994, EX0994-4
Remarque sur l'analyse
pH (5 %, eau) : 6 - 8
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 1,57 - 1,067
Volume de mousse (5 %, eau) : ≥ 80 ml
Informations légales
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable