Key Documents
1.06260
Supelco
Sodium
rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Synonyme(s) :
Sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
22.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141806
Numéro de classement CE :
231-132-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
1.6 hPa ( 400 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>115 °C
Impuretés
≤0.01% Chloride (Cl)
Point d'ébullition
889 °C/1013 hPa
Pf
97.8 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤0.1%
K: ≤0.05%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Na/q+1
Clé InChI
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.1 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F
Point d'éclair (°C)
82 °C