Key Documents
1.05867
SAFC
Oxyde de magnésium
heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Oxyde de magnésium, Magnésie lourde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MgO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-171-9
Agence
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
Point d'ébullition
3600 °C/1000 hPa
Pf
2800 °C
Densité
3.58 g/cm3 at 25 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/Mg.O
Clé InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'oxyde de magnésium est un ingrédient courant dans les applications pharmaceutiques. Il est principalement utilisé dans les formes orales solides, en général comme régulateur de pH. Parmi ses autres applications, on peut citer son utilisation comme complément minéral ou comme antiacide.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable